PLA0266
Rabbit anti-NOP56 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
NOL5A, NOP56 ribonucleoprotein homolog, NOP56 ribonucleoprotein homolog (yeast), Nucleolar protein 5A, SCA36, nucleolar protein 5A (56kD with KKE/D repeat), nucleolar protein 5A (56kDa with KKE/D repeat), spinocerebellar ataxia 36
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_006383.2
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... NOP56(10528)
Immunogen
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1