PLA0231
Rabbit anti-G3BP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
ATP-dependent DNA helicase VIII, DNA helicase VIII, G3BP, G3BP-1, GAP SH3 domain-binding protein 1, GAP binding protein, GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1, HDH-VIII, Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein, RasGAP-associated endoribonuclease G3BP, hDH VIII
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_005745.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rabbit ... G3BP1(10146)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)