PLA0163
Anti-ATRX Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, JMS, Juberg-Marsidi syndrome, MRX52, MRXHF1, RAD54, RAD54 homolog (S. cerevisiae), RAD54L, SFM1, SHS, X-linked, X-linked 52, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XH2, XNP, ZNF-HX, Zinc finger helicase, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae) homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog. S. cerevisiae), helicase 2, mental retardation
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rabbit anti-ATRX Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:5,000
elérési szám
NP_000480.2
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... ATRX(546)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)