PLA0097
Rabbit anti-CBP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
CBP, KAT3A, RSTS, RTS, Rubinstein-Taybi syndrome
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:25,000
elérési szám
NP_004371.1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... CBP(1387)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)