Merck
PHL84266
Tubeimoside III
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Tubeimoside C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C64H100O31
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1365.46
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC[C@]2(C(O[C@@]3([H])[C@@](O[C@]4([H])O[C@@H](C)[C@]([H])(OC(C[C@@](O)(C)CC(OC5)=O)=O)[C@@H](O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO6)[C@H]4O)([H])[C@@H](O)[C@@H](O)CO3)=O)[C@H](O)C[C@@]7(C)[C@]8(C)CC[C@@]9([H])[C@@](CO)(C)[C@@H](O[C@]%10([H])O[C@H
InChI
1S/C64H100O31/c1-25-47-48(91-52-44(79)38(73)29(68)21-85-52)46(81)54(87-25)92-49-39(74)30(69)22-86-55(49)95-57(82)64-14-13-58(2,3)15-27(64)26-9-10-34-60(5)16-28(67)51(61(6,24-66)33(60)11-12-62(34,7)63(26,8)17-35(64)70)94-56-50(43(78)40(75)31(20-65)88-56)93-53-45(80)42(77)41(76)32(89-53)23-84-36(71)18-59(4,83)19-37(72)90-47/h9,25,27-35,38-56,65-70,73-81,83H,10-24H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTICHQXHYUJVDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)