Merck
GEE70073Z
Exonuclease I
Cytiva E70073Z, pack of 2500 U
Szinonimák:
Exo I, PCR cleanup reagent, catalyst, enzyme, nuclease, protein
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.53
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
kiszerelés
pack of 2500 U
gyártó/kereskedő neve
Cytiva E70073Z
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Exonuclease I.
The EXO1 (exonuclease I) gene is mapped to human chromosome 1q43 and codes for a 5′→3′ exonuclease of 846 amino acids. It belongs to the 5′-nuclease superfamily.
Alkalmazás
Acts specifically on single-stranded DNA degrading it processively in the 3′- to 5′-direction, producing 5′-mononucleotides.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Exonuclease I (EXO1) maintains genomic stability by participating in DNA mismatch repair system, DNA recombination, DNA replication and DNA double-stranded break repair in eukaryotes. It also modulates meiosis, immunoglobulin maturation, and micro-mediated end-joining. It functions on DNA with blunt, nicked, gapped and 3′-overhangs. It also possesses endonuclease action and removes 5′-single-stranded flaps that protrudes from a double stranded DNA. Mutation in EXO1 gene results in increased susceptibility to develop cancer.
Tulajdonságok és előnyök
  • Eliminating residual single-stranded DNA containing a 3′-terminus.
  • Measuring endonucleolytic cleavage of covalently closed circular (ccc) ssDNA.
  • Measuring DNA helicase activity.
Elkészítési megjegyzés
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Human Exonuclease 1 Threads 5?-Flap Substrates through Its Helical Arch.
Shaw S J, et al.
Biochemistry, 56(29), 3704-3707 (2017)
Associations between single-nucleotide polymorphisms of human exonuclease 1 and the risk of hepatocellular carcinoma.
Tan S, et al.
Oncotarget, 7(52), 87180-87180 (2016)
Exonuclease 1 and its versatile roles in DNA repair.
Keijzers G, et al.
Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 51(6), 440-451 (2016)