Fontos dokumentumok
P0924
Microcapillary tube, calibrated
capacity 40 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
glass
kiszerelés
pack of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Drummond Scientific 2-000-040
mérési tartomány
accuracy: ±0.5%
kapacitás
40 μL
szín
color-coded yellow
Általános leírás
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)