Fontos dokumentumok
N8786
Anti-Nuclear Pore Complex Proteins antibody, Mouse monoclonal
clone 414, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
414, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 62-210 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, yeast, Xenopus, human
koncentráció
~3 mg/mL
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa total cell extract
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NPIPB15(440348)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.