Fontos dokumentumok
MTCA8401B
MTC Bio BenchBin Benchtop Biohazard Bin
capacity 1.5 L
Szinonimák:
bio waste bin
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.15
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio A8401B
kapacitás
1.5 L
Általános leírás
BenchBin Benchtop Biohazard Bin, 1.5L, 7 x 5 x7in, 1/ea
Tulajdonságok és előnyök
  • Safely dispose of tips, tubes, gloves, etc.
  • Secures and covers hazardous waste
  • Easy push open/close spring lid
  • Compact footprint – 7 x 5 x 7in.
Jogi információk
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)