Fontos dokumentumok
MSST0058
SILu™Lite IL8, Interleukin-8 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Szinonimák:
C-X-C motif chemokine 8, Chemokine (C-X-C motif), Emoctakin, Granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), IL-8, Monocyte-derived neutrophil, Monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP), Neutrophil-activating protein 1 (NAP-1), Protein 3-10C, T-cell chemotactic factor, chemotactic factor (MDNCF), ligand 8
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
alkalmasság
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CXCL8(3576)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
WGK
WGK 2