Merck
MAK506
Peroxidase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Peroxidase Enzyme Activity Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Peroxidase catalyze the following oxidationreduction reactions: ROOR′ + electron donor (2 e-) + 2H+ → ROH + R′OH For many peroxidases the optimal substrate is hydrogen peroxide (H2O2), but others are more active with organic hydroperoxides such as lipid peroxides. In the cell, peroxidases destroy toxic hydroxide radicals that are formed as byproducts during aerobic respiration. The peroxidases represent a large family of enzymes that are found in animals (e.g. myeloperoxidase-like enzymes), plant, fungi, and bacteria (cytochrome-c peroxidase like enzymes such as horseradish peroxidase).
Alkalmazás
The kit is suitable for peroxidase activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, urine, tissue and culture media.)
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Peroxidase Assay Kit uses H2O2 and an electron donor dye that forms resorufin during the peroxidase reaction. The optical density at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is a direct measure of the enzyme activity.
Tulajdonságok és előnyök
  • Linear detection range: 2 to 50 U/L for the colorimetric assay and 0.1 to 5 U/L for the fluorometric assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom