Fontos dokumentumok
MAK446
Acid Phosphatase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
bemenet
serum
plasma
tissue sample(s)
cell lysate
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
cancer, prostate tumor; gastrointestinal diseases
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Cancer Research
- Gastrointestinal Research
- Metabolism Research
Tulajdonságok és előnyök
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)