Merck
M0529
Murashige and Skoog Basal Salt Micronutrient Solution
10 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Murashige and Skoog Medium, Plant Growth Medium
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.72
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
10 ×
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Murashige and Skoog medium is a widely used plant tissue culture growth medium. M&S Basal Medium contains macronutrients that include high levels of nitrate and organic additives such as agar, sugars, vitamins and growth regulators. Important growth regulators frequently added to M&S include IAA (auxin/morphogen) and the Kinetin (cytokinin/cell division promoter).
Elkészítési megjegyzés
Murashige and Skoog medium can be reconstituted from powder or by combining products that are major components of complete M&S medium, such as macronutrient mixtures and vitamin mixtures. Murashige and Skoog Salt mixture (M0529) contain is a 10x concentrate of the micronutrients of the original classic formulation. It can be combined with M&S vitamins or Gamborg′s vitamins and supplemented with sucrose, agar, auxins (IAA) and cytokinins (Kinetin) to generate a complete medium for growth plant tissue culture.
With the micronutrients as described by Murashige and Skoog (1962).
Media Formulation
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liam Walker et al.
The Plant cell, 29(10), 2393-2412 (2017-09-13)
Shaping of root architecture is a quintessential developmental response that involves the concerted action of many different cell types, is highly dynamic, and underpins root plasticity. To determine to what extent the environmental regulation of lateral root development is a
Yuan Su et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 94(2), 315-326 (2018-02-14)
Phosphate (Pi) deficiency in soils is a major limiting factor for plant growth. In response to Pi deprivation, one prominent metabolic adaptation in plants is the decrease in membrane phospholipids that consume approximately one-third cellular Pi. The level of two
Adrian N Dauphinee et al.
Plant physiology, 181(3), 855-866 (2019-09-07)
Autophagy is a major catabolic process in eukaryotes with a key role in homeostasis, programmed cell death, and aging. In plants, autophagy is also known to regulate agronomically important traits such as stress resistance, longevity, vegetative biomass, and seed yield.
Keiko Midorikawa et al.
Scientific reports, 9(1), 271-271 (2019-01-24)
Non-viral gene carriers have been extensively investigated as alternatives to viral vectors for gene delivery systems into animal and plant cells. A non-viral gene carrier containing a cell-penetrating peptide and a cationic sequence was previously developed for use in intact
Xiao Huang et al.
The Plant cell, 31(12), 2973-2995 (2019-10-17)
Under nutrient and energy-limiting conditions, plants up-regulate sophisticated catabolic pathways such as autophagy to remobilize nutrients and restore energy homeostasis. Autophagic flux is tightly regulated under these circumstances through the AuTophaGy-related1 (ATG1) kinase complex, which relays upstream nutrient and energy