Merck
23-046-M
Parkin (c-Myc tagged) Protein, active, 10 µg
Active, full length, recombinant human Parkin. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E3 ligase in ubiquitination assays.
Szinonimák:
Parkinson juvenile disease protein 2, PARK2, PRKN
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.43
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
termékcsalád
Upstate®
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable
elérési szám
NM_004562
NCBI elérési szám
Általános leírás
Parkin is an E3-ubiquitin ligase belonging to the RBR (RING – In Between RING – RING) family. Mutations in Parkin that result in a loss-of-function are the most frequent cause of familial Parkinson’s disease and are responsible for a large percentage of autosomal recessive juvenile parkinsonism (AR-JP). In addition to its auto-ubiquitination, Parkin can also ubiquitinate various substrates, including the CDK2-interacting protein cyclin E1, the α-synuclein-interacting protein synphilin-1, the synaptic vesicle-associated CDC-rel1 and the p38 subunit of aminoacyl-tRNA synthetase/JTV-1. Ubiquitination of substrates occurs in conjunction with the E2 enzymes UbcH7, UbcH8 or UbcH13/Uev1.
Alkalmazás
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Fizikai forma
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1