Fontos dokumentumok
L8394
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
white
Szinonimák:
Labeling tape, Sigma tape
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
NACRES:
NB.35
material
white
kiszerelés
pkg of 1 roll
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Szélesség
3/4 in. (1.91 cm)
magméret
3 in. (7.62 cm)
tekercsméret
2160 in. (55 m)
Általános leírás
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.