Z768359
Labeling tape
yellow, W × L 3/4 in. × 2160 in.
Szinonimák:
label tape, yellow tape
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
Anyagok
yellow
kiszerelés
pkg of 1 roll
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech LBTP-2100
Sz × H
3/4 in. × 2160 in.
Általános leírás
- Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
- Great for general identification and color coding
- Temperature Range: -23°C to +121°C
- Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
- Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
- Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)