Fontos dokumentumok
L8292
Lipoprotein, low density from human plasma
lyophilized powder
Szinonimák:
β-Lipoprotein, LDL, Low density lipoprotein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
form
lyophilized powder
kiszerelés
vial of ~5 mg protein
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... APOA1(335)
Általános leírás
Alkalmazás
- in evaluating its anti-Langerhans cells (LC) differentiation activity in monocyte-derived Langerhans cells (MDLCs)
- in the preparation of oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL)
- as a lipoprotein standard in quantifying embryonic cerebrospinal fluid (eCSF) from HH23 embryos by lipid staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.