L7914
Lipoprotein, low density from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), solution
Szinonimák:
β-Lipoprotein, LDL, Low density lipoprotein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
solution
funkcionális csoport
ester
phospholipid
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... APOB(338) , APOC2(344) , APOE(348)
Alkalmazás
- as an additive in cholesterol-free RPMI media
- as a component in buffer to perform an assay for measuring lipid peroxidation
- to stimulate hepatic macrophages
- as a plasma protein to determine pazopanib unbound fraction (fu%) by equilibrium dialysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.