HUMANCD56-0002665
Frozen Human Normal CD56+ NK Cells
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Szinonimák:
CD56+ Cells, Immune Cells, NK Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Frozen Human Normal CD56+ NK Cells, 5 Million Cells/per vial
biológiai forrás
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Minőségi szint
Forma
frozen liquid
kiszerelés
vial of 5 Million cells
gyártó/kereskedő neve
BioIVT
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
cloudy
tárolási hőmérséklet
-140 to -196°C
Általános leírás
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Natural Killer cells or NK cells, are a subset oflymphocytes that are a component of innate immunity. NK cells are cytotoxiceffector cells and play an important role in early response to viral infectionand tumors. NK cells are isolated from peripheral blood or other lymphoidtissue and are separated from mononuclear cells via immunomagneticseparation.
Used for a variety of applications, NK cells arefrequently utilized in drug discovery/development, assayvalidation/development, antibody dependent cell-mediated cytotoxicity assays,and other immunology applications.
HLA characterizationdata is available for this product.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)