HUMANCD56-0002075
Frozen Human Normal CD56+ NK Cells
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Szinonimák:
CD56+ Cells, Immune Cells, NK Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Frozen Human Normal CD56+ NK Cells, Negatively Selected, 5 Million Cells/per vial
biológiai forrás
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Minőségi szint
Teszt
≥85%
Forma
frozen liquid
kiszerelés
vial of 5 Million cells
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
cloudy
tárolási hőmérséklet
-140 to -196°C
Általános leírás
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Natural Killer cells or NK cells, are a subset of lymphocytes that are a component of innate immunity. NK cells are cytotoxic effector cells and play an important role in early response to viral infection and tumors. NK cells are isolated from peripheral blood or other lymphoid tissue and are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, NK cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, antibody dependent cell-mediated cytotoxicity assays, and other immunology applications.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
FAQs about BioIVT cell lines and culture, including cryopreserved PBMCs, BMMCs, and immune cell lines.