HUMANBMMC-0002115
Frozen Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs)
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Szinonimák:
BMMC, Bone Marrow Mononuclear Cells, Immune Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
Frozen Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs), 10 Million Cells/per vial
biológiai forrás
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Minőségi szint
form
frozen liquid
kiszerelés
vial of 10 Million cells
gyártó/kereskedő neve
BioIVT
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
cloudy
tárolási hőmérséklet
-140 to -196°C
Általános leírás
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs) are a heterogenous mixture of cells isolated from bone marrow and is especially rich in hematopoeitic stem cells. BMMCs consist of several types of cells including lymphocytes, monocytes, mesenchymal stem cells and hematopoietic progenitor cells and are isolated from bone marrow aspirate via density gradient centrifugation.
Used for a variety of applications, BMMCs are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, cell therapy research, and other immunology applications.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3