SCR027
Rat Mesenchymal Stem Cells (Bone Marrow)
These primary bone marrow derived Rat Mesenchymal Stem Cells isolated from the iliac crest of adult Fisher 344 rats provide a convenient source of multipotent rat mesenchymal stem cells.
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type mesenchymal stem cell(s)
kiszállítva
liquid nitrogen
Általános leírás
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Stem Cell Research
Komponensek
Minőség
- Cells are derived from certified pathogen-free Fisher 344 rats.
- Cells tested negative for mycoplasma contamination.
- Cells tested positive for CD90 expression; negative for CD45 and CD31 expression.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Jól jellemzett humán mesenchymális őssejtvonalak csontvelőből, zsírszövetből és köldökzsinórból, valamint szérummentes MSC expanziós és differenciálódási közegek.