Fontos dokumentumok
HS29025D
Microtube Rack
pink rack
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.12
material
pink rack
polypropylene
Jellemzők
to hold 80 tube(s)
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS29025D
H × Sz × Ma
225 mm × 67 mm × 28 mm
Általános leírás
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Tulajdonságok és előnyök
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)