Fontos dokumentumok
HS120243
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.22
Anyagok
blue Nylon
Jellemzők
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
kiszerelés
pack of 4 racks
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120243
technika/technikák
PCR: suitable
lyuk átmérő
11.1 mm
Tulajdonságok és előnyök
  • made from reinforced nylon
  • superior chemical and heat resistance
  • handles provide easy and safe transportation
  • stackable two formats available for smaller and larger requirements
  • temperature range -40 to 140C
  • autoclavable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)