HS27551A
OneRack® Test Tube Rack
Full, polypropylene, size 72 wells, well diam. 13 mm, white
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene
Jellemzők
Holds 72 x 13 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
kiszerelés
pk of 8 racks
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS27551A
H × Sz × Ma
10.4 × 20.2 × 5.9 cm
méret
72 wells
lyuk átmérő
13 mm
szín
white
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- molded coordinates for tube orientation
- stable design for use in water baths
- flat labeling area for easier identification
- available in half and full rack sizes
- Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
- Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)