Fontos dokumentumok
HS206373A
Transfer Pipette
working volume 3 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.04
material
polyethylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations 0.5 mL
kiszerelés
pack of 500 ea (bulk packed)
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS206373A
kapacitás
7 mL
hasznos térfogat
3 mL
Általános leírás
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Tulajdonságok és előnyök
  • 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable