HS20612
Manual pipette racks
blue plastic
Összes fotó(2)
About This Item
UNSPSC kód:
41122801
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
Anyagok
blue plastic
Jellemzők
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS20612
Sz × Mé × Ma
291 mm × 88 mm × 401 mm
Related Categories
Általános leírás
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Alkalmazás
Manual pipette racks are ideal for the protection and organization of glass and plastic pipettes.
Tulajdonságok és előnyök
- Two detachable attachments that hold the pipette bulbs, fillers, and pumps
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)