Fontos dokumentumok
HS1420B
Weigh Boat
Medium, square white polystyrene, pack of 500 ea
Szinonimák:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.71
material
square white polystyrene
méret
medium
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS1420B
H × Sz × Ma
85 mm × 85 mm × 24 mm
szín
white
Általános leírás
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Tulajdonságok és előnyök
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)