Fontos dokumentumok
HS120222
Weigh Boat
Small, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Szinonimák:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.35
material
square blue polystyrene
méret
small
Jellemzők
Anti-static
kiszerelés
pk of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120222
H × Sz × Ma
(46 mm) × 46 mm × 8 mm
Általános leírás
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Tulajdonságok és előnyök
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)