Fontos dokumentumok
HS100011
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 1.5 / 2 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.11
leírás
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
Jellemzők
to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes
kiszerelés
case of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS100011
Paraméterek
6000 rpm speed ((Fully loaded))
Általános leírás
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 6 x 1.5/2mL Tube, Black
Jogi információk
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)