HPA073739
Anti-ERC2
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Szinonimák:
CAST, CAST1, ELKSL, KIAA0378, SPBC110, Spc110
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
immunogén szekvencia
TQRDLNHLLQQESGNRGAEHFTIELTEENFRR
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERC2(26059)
Immunogen
Sequence
TQRDLNHLLQQESGNRGAEHFTIELTEENFRR
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1