ABE2622
Anti-SYCP2
serum, from rabbit
Szinonimák:
Synaptonemal complex protein 2, SCP-2, Synaptonemal complex lateral element protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SYCP2(10388)
mouse ... Sycp2(320558)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected SYCP2 in spread nuclei of oocytes and spermocytes (Yang, F., et. al. (2015). EMBO Mol Med. 7(9):1198-210).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SYCP2 in adult mouse testis tissue lysate (Yang, F., et. al. (2006). J Cell Biol. 173(4):497-507).
Epigenetics & Nuclear Function
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SYCP2 in 50 µg of mouse testis tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1