HPA017209
Anti-ERV3-1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Szinonimák:
ERV-R, ERV3, H-PLK, HERV-R, envR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
immunogén szekvencia
QLAENIASSLHVASCYVCGGMNMGDQWPWEARELMPQDNFTLTASSLEPAPSSQSIWFLKTSIIGKFCIARWGKAFTDPVGELTCLGQQYYNETLGKTLWRGKSNNSESPHPSPFSRFPSLNHSWYQLEA
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERV3-1(2086)
Immunogén
Sequence
QLAENIASSLHVASCYVCGGMNMGDQWPWEARELMPQDNFTLTASSLEPAPSSQSIWFLKTSIIGKFCIARWGKAFTDPVGELTCLGQQYYNETLGKTLWRGKSNNSESPHPSPFSRFPSLNHSWYQLEA
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)