Fontos dokumentumok
HPA006162
Anti-SP140 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-LYSp100 protein, Anti-Lymphoid-restricted homolog of Sp100, Anti-Nuclear autoantigen Sp-140, Anti-Nuclear body protein SP140, Anti-Speckled 140 kDa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
immunogén szekvencia
SELEKTFGWSHLEALFSRINLMAYPDLNEIYRSFQNVCYEHSPLQMNNVNDLEDRPRLLPYGKQENSNACHEMDDIAVPQEALSSSPRCEPGFSSESCEQLALPKAGGGDAEDAPSLLPGGGVSCKLAIQIDEGESEEMPKLLP
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SP140(11262)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1