Fontos dokumentumok
GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose High Performance
About This Item
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.53
kiszerelés
pack of 50 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 90100123
Jogi információk
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)