GE28-9269-77
HiScreen™ MabSelect™ SuRe™
Cytiva 28-9269-77
About This Item
Javasolt termékek
ligand
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9269-77
tárolási körülmény
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
parameter
44 psi
ágyméret
7.7 mm × 100 mm
ágytérfogat
4.7 mL
oszlop belső átmérő
7.7 mm
Mátrix
highly cross-linked agarose
átlagos részecskeméret
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-13.7
Működési tartomány
3-12
kapacitás
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- The novel, alkali-tolerant recombinant protein A ligand of MabSelect™ Sure allows cleaning-in-place (CIP).
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
"MabSelect SuRe Ligand Restricted License" and "Cys-rProtein A Ligand Restricted License" are protected by the following patents and equivalent patents and patent applications in other countries: US 6,399,750 and EP 1123389. A free, non-transferable limited license to use this product for internal analytical purposes only accompanies the purchase of the product from a Cytiva company and its licensed distributors. Any other use will require a separate license from a Cytiva company.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)