Merck
GE17371520
HiScreen Capto Adhere ImpRes
Cytiva 17371520, 40 μm avg. part. size (median particle size of the cumulative volume distribution)
Szinonimák:
anion, chromatography cartridge, mAB resin, multimodal matrix, polishing polymer, prepacked column
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
47101511
NACRES:
NA.56
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
ligand
(Multimodal strong anion exchanger)
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17371520
Mátrix
high-flow agarose
átlagos részecskeméret
40 μm (median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-14
Működési tartomány
3-12
kapacitás
45-85 mg Mab/ml binding capacity
Általános leírás
The multimodal functionality of Capto adhere ImpRes gives a different selectivity compared with traditional ion exchange columns and it binds proteins at high or low ionic strength.
Contaminants such as DNA, host cell proteins (HCP), leached protein A, aggregates, and viruses are efficiently removed, making Capto adhere ImpRes an excellent choice for purification of MAbs and other biomolecules with high aggregate content.
Capto adhere ImpRes is designed to allow effective, high-resolution polishing of MAb in the second or third step of a purification scheme downstream of the protein A capture step.
Tulajdonságok és előnyök
HiScreen Capto adhere ImpRes is a ready-to-use column pre-packed with BioProcess Capto adhere ImpRes strong anion exchange multimodal medium. The columns are an excellent choice for method optimization and parameter screening.
  • High yields achieved through the high-resolution beads and selectivity of the ligand.
  • Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes.
  • 10 cm bed height of HiScreen columns allows method optimization and parameter screening.
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity.
Elkészítési megjegyzés
Store at 2 to 8 °C (20% ethanol)
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)