Fontos dokumentumok
GE17545908
HiTrap® Capto Butyl
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva, 17-5459-08, 75 μm avg. part. size
About This Item
UNSPSC kód:
41106500
NACRES:
NB.21
kiszerelés
pkg of 5 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
17-5459-08
Cytiva
átlagos részecskeméret
75 μm
Általános leírás
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification.
  • Aliphatic ligand coupled with a flexible spacer for laboratory and process applications requiring a HIC resin with low to resin hydrophobicity
  • Highly rigid matrix enables high flow rates, long bed heights and faster throughput
  • Improves productivity and process economy in downstream operations
  • Narrow specification range ensures robust performance in sensitive processes
  • Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide
Jogi információk
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
kapcsolódó termék
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)