GE17-0920-07
IMAC Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-0920-07, pack of 100 mL
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0920-07
Mátrix
highly cross-linked 6% agarose
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning in place
2-14(Medium uncharged with metal ions.)
Működési tartomány
3-12
kapacitás
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium when changed with Ni2+)(Protein- and metal-ion dependent.)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- For optimizing purification of histidine-tagged Proteins when Ni2+ is not the best choice of metal ion
- Conveniently charge with your metal of choice
- 34 μm bead size for high performance purification
- High binding capacity
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
These products are sold under a license from Sigma-Aldrich under patent number EP 1276716 (Metal chelating compositions) and equivalent patents and patent applications in other countries.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
How to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography.
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from Cytiva.
Follow established procedures for recombinant protein expression, growth, induction, and cell lysis optimization.
Hogyan optimalizáljuk a hisztidin-jelölt fehérjék tisztítását a Cytiva termékek használatával.
Protocols
Protokoll a hisztidin-címkézett fehérjék tisztításához IMAC Sepharose® nagy teljesítményű szefaróz® segítségével
Protocol for Purification of Histidine-Tagged Proteins using IMAC Sepharose® High Performance
Guide for separating poly(His) fusion proteins using affinity chromatography tags in various purification products.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules