GE17-0180-01
DEAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0180-01, pack of 100 g
About This Item
Javasolt termékek
ligand
diethylaminoethyl
leírás
Ion Exchanger Type (value)
Jellemzők
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
kiszerelés
pack of 100 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0180-01
tárolási körülmény
dry media
Mátrix
cross-linked dextran
részecskeméret
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Működési tartomány
2-12
kapacitás
binding capacity
alkalmasság
none detected for bioprocess medium
Általános leírás
Alkalmazás
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Tulajdonságok és előnyök
- Weak anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
- Well-proven and widely used especially in approved plasma fractionation processes.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Related Content
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.