GE10600016
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Szinonimák:
Supported Nitrocellulose Membrane
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 10600016
tekercs Sz × H
300 mm × 4 m
pórusméret
0.45 μm pore size
Alkalmazás
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Tulajdonságok és előnyök
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.