Z699292
Analytical funnel for microbiology
pore size 0.2 μm, white/black grid, pkg of 50 (individually packaged)
Szinonimák:
filtering funnel, filtration funnel
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose nitrate membrane
plastic housing
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
graduations
white/black grid
kiszerelés
pkg of 50 (individually packaged)
gyártó/kereskedő neve
GVS Life Sciences 10497510
szűrőkapacitás
100 mL
tölcsérkapacitás
100 mL
pórusméret
0.2 μm
kapacitás
100 mL
Általános leírás
Features and Benefits
- Saves up to 50% in time with no flaming and sterilization required
- Minimizes the risk of cross contamination
- Easy release of membrane
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)