Fontos dokumentumok
PEZXMSH01
Millipore
Millicell® EZ Slide
Microscope slide holder for 4 and 8 well units, holds two slides
Szinonimák:
Chamber slides
About This Item
UNSPSC kód:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
material
polystyrene
Minőségi szint
Jellemzők
holds two slides
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Millicell®
technika/technikák
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
H
14.7 mm , with device excluding cover
17 mm , with device including cover
9.5 mm
Hosszúság
128 mm
Szélesség
86 mm
szín
black
kiszállítva
ambient
Általános leírás
The Millicell® EZ Slide microscope holder fits two Millicell® EZ Slides (4- and 8-well units).
Jogi információk
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany