Merck
GBL305177
Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID nitrocellulose film slides
1 (Pads), L × W 60 mm × 20 mm , Pads
Szinonimák:
nitrocellulose slides, protein microarrays
Méret kiválasztása
20 EA
260 000,00 Ft
260 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
20 EA
260 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.15
260 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
glass slide (plain)
Jellemzők
1 (Pads)
kiszerelés
pack of 20 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 305177
H × Sz
60 mm × 20 mm , Pads
kötéstípus
high binding surface
Általános leírás
ONCYTE Porous nitrocellulose film slides are comprised of a microporous nitrocellulose film cast on a variety of solid surfaces. They offer numerous advantages over functionalized surface chemistries:
Increased available surface which translates into high protein binding capacity.
Fluorescence Signal Amplification via the Tyndall effect that increases the signal intensity providing enhanced sensitivity.
Broad dynamic range and low detection limit ONCYTE film slides are manufactured to the highest standards and quality tested, they provide excellent reliability and reproducible.
Alkalmazás
RPPA- reverse phase protein microarrays
Laser microdissection- RRPA
Antigen-capture assay
Antibody capture assay
Biomarker Discovery and Validation
Nanotoxicology
Serological Assay
Immunogen Discovery
Jogi információk
AVID is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)