G6514
Gelatin veronal buffer
Szinonimák:
GVB2+, Gelatin Barbital Buffer
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
pH
7.3-7.4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
Aseptically filtered
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Protocols
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.