Fontos dokumentumok
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
leírás
Pre-washed and ready to use
kiszerelés
pkg of 30 strips
méret
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Related Categories
Általános leírás
Specially formulated for microtomy knife making.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)