Fontos dokumentumok
G2171
GW843682X
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
5-(5,6-Dimethoxy-1H-benzimidazol-1-yl)-3-{[2-(trifluoromethyl)-benzyl]oxy}thiophene-2-carboxamide, GW843682
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc2ncn(-c3cc(OCc4ccccc4C(F)(F)F)c(s3)C(N)=O)c2cc1OC
InChI
1S/C22H18F3N3O4S/c1-30-16-7-14-15(8-17(16)31-2)28(11-27-14)19-9-18(20(33-19)21(26)29)32-10-12-5-3-4-6-13(12)22(23,24)25/h3-9,11H,10H2,1-2H3,(H2,26,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSKUWFIZUALZLX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study the influence of PLK1 inhibition on Wee1 (G2 check point kinase), cyclin-dependent protein kinase 1 (Cdc2)–Yp15, expression in melanoma cells
- to determine if PLK1 inhibition decreased the survival of hamartin and tuberin deficient cells
- to investigate if inhibitors of PLK1 and aurora kinases have a synergistic antimitotic impact in HeLa cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?