Merck
G112000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(tac) Phosphoramidite
Szinonimák:
DMT-dG(tac) amidite
Méret kiválasztása
18 G
502 000,00 Ft
502 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
18 G
502 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C52H62N7O9P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
960.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
502 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
Teszt
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nukleozid profil
base: deoxyguanosine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)COc5ccc(cc5)C(C)(C)C)=Nc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C52H62N7O9P/c1-34(2)59(35(3)4)69(66-29-13-28-53)68-43-30-46(58-33-54-47-48(58)56-50(57-49(47)61)55-45(60)32-64-42-26-16-36(17-27-42)51(5,6)7)67-44(43)31-65-52(37-14-11-10-12-15-37,38-18-22-40(62-8)23-19-38)39-20-24-41(63-9)25-21-39/h10-12,14-27,33-35,43-44,46H,13,29-32H2,1-9H3,(H2,55,56,57,60,61)/t43-,44+,46+,69?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCBSUBQIVLOCIW-YEZUPXOUSA-N
Általános leírás
DMT-dG(tac) Phosphoramidite is a TAC Protected Phosphoramidite. Substitution of standard protecting groups with the labile TAC (tert.-butylphenoxyacetyl) protecting group results in ultra-fast and easydeprotection under mild conditions, suitable for oligonucleotides with baselabile monomers and reporters as well as in-situ synthesis schemes on glasssurfaces.Key Features of TAC Chemistry are -
  • Deprotection of the TAC group is ultra-fast: complete deprotection inconcentrated ammonia occurs within 15 minutes at 55 °C or two hours atroom temperature
  • Compatible with the AMA deprotection reagent (a mixture of ≥25%ammonia in water with 40% aqueous methylamine I/I, v/v)
  • Highly soluble in acetonitrile. No need to add co-solvents such asdimethylformamide or methylene chloride
  • Suitable for the synthesis of oligomers with base-labile units e.g., dyes andmodifiers, because of less exposure to ammonia and the possibility ofroom temperature deprotection
  • No change is required in the reagents commonly used for DNA synthesis,except that Proligo′s Fast Deprotection Cap A solution is used instead ofCap A solution
  • The application of dA(tac) minimizes depurination and improves thequality of oligonucleotides
Tulajdonságok és előnyök
  • The deprotection of oligonucleotide synthesis products with the AMAreagent is ultra-fast: complete deprotection requires 10 minutes at 65 °C
  • Side reactions at C-monomers through transamination are eliminated
  • Not compatible with some base-labile modified nucleosides
  • dC(tac)-phosphoramidite can directly substitute for dC(bz)-phosphoramidite
  • No change is required in the reagents commonly used for DNA synthesis.Acetonitrile is used to dissolve the phosphoramidite. The standard aceticanhydride capping reagent can be employed.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)