SAB4700397
Monoclonal Anti-CD29-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-101A, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ITGB1, Anti-Integrin β1 chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-101A, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
pig, human, canine
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2