Merck
F4506
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindole-3-acetic acid
≥97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8FNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥97%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWLLOJBOPVNWNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3